Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC53607-1G
PC53607-250MG
APOSPC53607-1GEA
575
EUR
APOSPC53607-1G
APOSPC53607-250MG
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate
Formula:
C₁₁H₈F₆O₃ Peso molecolare: 302,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32663533 CAS Number: 721961-57-5 |