Stampa…
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC53603-1G PC53603-250MG PC53603-5G
APOSPC53603-1GEA 311 EUR
APOSPC53603-1G APOSPC53603-250MG APOSPC53603-5G
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate 95%
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₆H₆F₂N₂O₂
Peso molecolare: 176,121 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31417685
CAS Number: 2101195-08-6