Stampa…
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC53602-25G PC53602-5G
APOSPC53602-25GEA 439 EUR
APOSPC53602-25G APOSPC53602-5G
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₈F₃NO₃
Peso molecolare: 235.16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527567
CAS Number: 457097-93-7