Stampa…
Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC53598-1G PC53598-250MG
APOSPC53598-1GEA 415 EUR
APOSPC53598-1G APOSPC53598-250MG
Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate 95%
Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate
Formula: C₈H₅Cl₂FO₂
Peso molecolare: 223,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406866
CAS Number: 1214375-18-4