Stampa…
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC53596-1G PC53596-250MG PC53596-5G
APOSPC53596-1GEA 576 EUR
APOSPC53596-1G APOSPC53596-250MG APOSPC53596-5G
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate 95%
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate
Formula: C₈H₅Cl₂FO₂
Peso molecolare: 223,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406864
CAS Number: 1214353-49-7