Stampa…
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53592-1G PC53592-250MG
APOSPC53592-1GEA 415 EUR
APOSPC53592-1G APOSPC53592-250MG
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₈BrFN₂O
Peso molecolare: 259,075 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24134033
CAS Number: 1503577-74-9