Stampa…
1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53591-1G PC53591-250MG
APOSPC53591-1GEA 355 EUR
APOSPC53591-1G APOSPC53591-250MG
1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₈BrFN₂O
Peso molecolare: 259,075 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24133750
CAS Number: 160132-29-6