Stampa…
1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53590-1G PC53590-250MG
APOSPC53590-1GEA 415 EUR
APOSPC53590-1G APOSPC53590-250MG
1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Formula: C₉H₈BrFN₂O
Peso molecolare: 259,075 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32200331
CAS Number: 1566125-49-2