Stampa…
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53586-1G PC53586-250MG
APOSPC53586-1GEA 568 EUR
APOSPC53586-1G APOSPC53586-250MG
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₇BrF₂O₂
Peso molecolare: 265,051 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31726336
CAS Number: 2091157-39-8