Stampa…
Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53584-1G PC53584-250MG
APOSPC53584-1GEA 115 EUR
APOSPC53584-1G APOSPC53584-250MG
Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Formula: C₁₀H₉ClF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11007726
CAS Number: 130754-19-7