Stampa…
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5358-1G PC5358-250MG
APOSPC5358-1GEA 364 EUR
APOSPC5358-1G APOSPC5358-250MG
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Formula: C₄H₂ClFN₂
Peso molecolare: 132,523 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09870037
CAS Number: 51422-01-6