Stampa…
1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53579-1G PC53579-5G PC53579-25G
APOSPC53579-1GEA 43.7 EUR
APOSPC53579-1G APOSPC53579-5G APOSPC53579-25G
1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene 96%
1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂ClF
Peso molecolare: 288,339 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878108
CAS Number: 1000577-62-7