Stampa…
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53578-1G PC53578-250MG
APOSPC53578-1GEA 638 EUR
APOSPC53578-1G APOSPC53578-250MG
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄BrF₃INO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28741480
CAS Number: 1807261-59-1