Stampa…
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53577-1G PC53577-250MG PC53577-5G
APOSPC53577-1GEA 575 EUR
APOSPC53577-1G APOSPC53577-250MG APOSPC53577-5G
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₂BrF₃INO₃
Peso molecolare: 411,899 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31710613
CAS Number: 2366994-47-8