Stampa…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1-chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC53575-1G PC53575-250MG PC53575-5G
APOSPC53575-1GEA 149 EUR
APOSPC53575-1G APOSPC53575-250MG APOSPC53575-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrClF₄
Peso molecolare: 277,441 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09033157
CAS Number: 914225-67-5