Stampa…
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC53573-1G PC53573-250MG PC53573-5G
APOSPC53573-1GEA 524 EUR
APOSPC53573-1G APOSPC53573-250MG APOSPC53573-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃ClF₄O
Peso molecolare: 226,555 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13192651
CAS Number: 134099-29-9