Stampa…
2,4-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-DL-2,4-DiF-Phg-OH, 2-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)ethanoic acid, 2-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)acetic acid, Amino(2,4-difluorophenyl)acetic acid
PC5357-1G PC5357-250MG PC5357-5G
APOSPC5357-1GEA 50.9 EUR
APOSPC5357-1G APOSPC5357-250MG APOSPC5357-5G
2,4-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
2,4-Difluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662503
CAS Number: 240409-02-3