Stampa…
2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53568-1G PC53568-250MG PC53568-5G
APOSPC53568-1GEA 575 EUR
APOSPC53568-1G APOSPC53568-250MG APOSPC53568-5G
2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid 95%
2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrF₂NO₂
Peso molecolare: 252,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06808541
CAS Number: 874831-41-1