Stampa…
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53567-1G PC53567-250MG
APOSPC53567-1GEA 437 EUR
APOSPC53567-1G APOSPC53567-250MG
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₄S
Peso molecolare: 333,079 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30729943
CAS Number: 2149590-33-8