Stampa…
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53566-1G PC53566-250MG
APOSPC53566-1GEA 168 EUR
APOSPC53566-1G APOSPC53566-250MG
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₇BrFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17168715
CAS Number: 1342446-00-7