Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53564-1G PC53564-250MG
APOSPC53564-1GEA 480 EUR
APOSPC53564-1G APOSPC53564-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30729942
CAS Number: 2055699-04-0