5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄BBrF₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18783127 CAS Number: 2096331-76-7 |