Stampa…
3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53562-1G PC53562-250MG PC53562-5G
APOSPC53562-1GEA 1320 EUR
APOSPC53562-1G APOSPC53562-250MG APOSPC53562-5G
3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂F₅I
Peso molecolare: 307.987 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30729941
CAS Number: 2149601-44-3