Stampa…
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC53561-1G PC53561-250MG PC53561-500MG
APOSPC53561-1GEA 879 EUR
APOSPC53561-1G APOSPC53561-250MG APOSPC53561-500MG
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₂N₂
Peso molecolare: 144,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18256527
CAS Number: 1211523-68-0