Stampa…

3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2,4-difluorobenzene

PC53560-1G PC53560-250MG PC53560-5G
APOSPC53560-1GEA 176 EUR
APOSPC53560-1G APOSPC53560-250MG APOSPC53560-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
Formula: C₇H₃BrF₄
Peso molecolare: 242,996 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25976517
CAS Number: 1447671-68-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR