Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53559-1G PC53559-250MG
APOSPC53559-1GEA 864 EUR
APOSPC53559-1G APOSPC53559-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
Formula: C₈H₅BF₄O₄
Peso molecolare: 251,928 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30729940
CAS Number: 622383-86-2