Stampa…
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53550-1G PC53550-5G
APOSPC53550-1GEA 157 EUR
APOSPC53550-1G APOSPC53550-5G
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃FIN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18396938
CAS Number: 211943-27-0