Stampa…
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC53548-1G PC53548-250MG
APOSPC53548-1GEA 401 EUR
APOSPC53548-1G APOSPC53548-250MG
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₂S
Peso molecolare: 226,628 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22196689
CAS Number: 1235407-51-8
UN: 3265
ADR: 8,II