Stampa…
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53544-1G PC53544-250MG
APOSPC53544-1GEA 556 EUR
APOSPC53544-1G APOSPC53544-250MG
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₈H₇BFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27935531
CAS Number: 1460307-63-4