Stampa…
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53542-1G PC53542-250MG
APOSPC53542-1GEA 277 EUR
APOSPC53542-1G APOSPC53542-250MG
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Peso molecolare: 189,572 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11193641
CAS Number: 1028757-83-6