Stampa…
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53540-250MG PC53540-1G
APOSPC53540-250MGEA 125 EUR
APOSPC53540-250MG APOSPC53540-1G
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₃ClF₃N₃
Peso molecolare: 197,546 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436599
CAS Number: 1480-66-6