Stampa…
Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium trifluoro-[(2-fluorophenyl)methyl]boranuide, Potassium trifluoro[(2-fluorophenyl)methyl]boranuide
PC53537-1G PC53537-5G PC53537-250MG
APOSPC53537-1GEA 361 EUR
APOSPC53537-1G APOSPC53537-5G APOSPC53537-250MG
Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Formula: C₇H₆BF₄·K
Peso molecolare: 216,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09993122
CAS Number: 1246073-48-2