Stampa…
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium trifluoro(4-fluorobenzyl)borate, Potassium Trifluoro[(4-fluorophenyl)methyl]boranuide
PC53536-1G PC53536-5G
APOSPC53536-1GEA 84.1 EUR
APOSPC53536-1G APOSPC53536-5G
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Formula: C₇H₆BF₄·K
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112715
CAS Number: 1494466-28-2