Stampa…
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53535-1G PC53535-250MG PC53535-100MG
APOSPC53535-1GEA 611 EUR
APOSPC53535-1G APOSPC53535-250MG APOSPC53535-100MG
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00751556
CAS Number: 14818-55-4