Stampa…
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53534-250MG PC53534-100MG
APOSPC53534-250MGEA 0 EUR
APOSPC53534-250MG APOSPC53534-100MG
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Formula: C₉H₉FO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09809971
CAS Number: 180044-55-7