Stampa…
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53532-1G PC53532-250MG PC53532-100MG
APOSPC53532-1GEA 466 EUR
APOSPC53532-1G APOSPC53532-250MG APOSPC53532-100MG
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Formula: C₉H₈ClFO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05815052
CAS Number: 714260-38-5