4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇ClFNO₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24328298 CAS Number: 1443292-54-3 UN: 1759 ADR: 8,III |