Stampa…
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC53530-1G PC53530-250MG PC53530-100MG
APOSPC53530-1GEA 611 EUR
APOSPC53530-1G APOSPC53530-250MG APOSPC53530-100MG
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClFNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24328309
CAS Number: 1548330-46-6
UN: 1759
ADR: 8,III