Stampa…
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC53529-1G PC53529-250MG PC53529-100MG
APOSPC53529-1GEA 655 EUR
APOSPC53529-1G APOSPC53529-250MG APOSPC53529-100MG
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₉ClFNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24328322
CAS Number: 1557249-94-1
UN: 1759
ADR: 8,III