Stampa…
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC53527-100MG PC53527-250MG PC53527-500MG PC53527-25MG
APOSPC53527-100MGEA 264 EUR
APOSPC53527-100MG APOSPC53527-250MG APOSPC53527-500MG APOSPC53527-25MG
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₃S
Peso molecolare: 274,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21601592
CAS Number: 1365941-75-8
UN: 1759
ADR: 8,III