(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₈ClFO₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18838355 CAS Number: 1291488-79-3 UN: 1759 ADR: 8,III |