Stampa…
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53524-1G PC53524-250MG PC53524-50MG
APOSPC53524-1GEA 531 EUR
APOSPC53524-1G APOSPC53524-250MG APOSPC53524-50MG
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂·ClH
Peso molecolare: 233,667 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29067351
CAS Number: 1858241-03-8