Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53522-1G PC53522-250MG PC53522-100MG
APOSPC53522-1GEA 306 EUR
APOSPC53522-1G APOSPC53522-250MG APOSPC53522-100MG
1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
Formula: C₁₁H₁₇FN₂·2ClH
Peso molecolare: 269,186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30492327
CAS Number: 2149602-34-4