Stampa…
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluorobenzene
PC53521-1G PC53521-5G
APOSPC53521-1GEA 77.1 EUR
APOSPC53521-1G APOSPC53521-5G
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698533
CAS Number: 1166820-46-7