Stampa…
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53515-1G PC53515-250MG
APOSPC53515-1GEA 862 EUR
APOSPC53515-1G APOSPC53515-250MG
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₈FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28554709
CAS Number: 1781061-07-1