Stampa…
1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53511-1G PC53511-250MG
APOSPC53511-1GEA 516 EUR
APOSPC53511-1G APOSPC53511-250MG
1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
Formula: C₈H₉FO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00865310
CAS Number: 2924-67-6