Stampa…
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535092-100MG PC535092-250MG
APOSPC535092-100MGEA 62.6 EUR
APOSPC535092-100MG APOSPC535092-250MG
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine 95%
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine
Formula: C₉H₉F₂NO
Peso molecolare: 185,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374041
CAS Number: 1213126-25-0