Stampa…
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53509-1G PC53509-250MG
APOSPC53509-1GEA 546 EUR
APOSPC53509-1G APOSPC53509-250MG
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄ClF₃INO
Peso molecolare: 337,465 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28753341
CAS Number: 1805237-24-4