Stampa…
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535086-100MG PC535086-250MG
APOSPC535086-100MGEA 227 EUR
APOSPC535086-100MG APOSPC535086-250MG
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95+%
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₃ClFN₃
Peso molecolare: 171,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18253397
CAS Number: 405230-97-9