Stampa…
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535085-1G PC535085-250MG
APOSPC535085-1GEA 149 EUR
APOSPC535085-1G APOSPC535085-250MG
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₉H₆BrFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14654077
CAS Number: 881189-74-8